Przejdź do
RDD017
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-449-4
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
MDL number:
eCl@ss:
39030907
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
99.4-100.6%
form
powder
quality
anhydrous, free-flowing
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH, ≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
ign. residue
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EDE675803609
grade
ACS reagent
grade
purified grade
grade
anhydrous
grade
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
99.4-100.6%
assay
≥98.5%
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (KT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioUltra
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediaminetetraacetic acid
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)