Przejdź do
EDS
Ethylenediaminetetraacetic acid
BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Ethylenediaminetetraacetic acid
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is a substituted diamine and a versatile compound in household with industrial applications. EDTA chelates metal divalent cations like calcium, magnesium, zinc, copper, manganese by forming metal-EDTA complexes. It finds its application in cleaning products and detergent formulations. In paper and pulp industries, EDTA reduces the adverse effect of metal ions on bleaching. It functions as an antibacterial agent by removing calcium and magnesium divalent cations from the outer membrane and causes loss of lipopolysaccharide from the membrane, making the bacteria susceptible to bactericidal agents. Free EDTA has adverse effect on reproduction and development in mammals. EDTA can chelate ions from deposits that contribute to atherosclerosis, cancers and heart diseases. It can help to overcome cell membrane injury by reducing radical reactions and oxidation processes. It binds to calcium and reduces the risk of hypercalcinemia in cancer patients. Transmembrane ammonium EDTA gradient method aids in drug delivery, increasing drug retention and efficacy of therapeutics and lowers the cytotoxicity levels.
Application
EDTA has been used:
  • as a medium supplement in embryo culture using synthetic oviduct fluid culture 1 (SOFC1) medium
  • in incubation of EpCAM+ cells with fluorescein isothiocyanate (FITC) conjugated antibody for cell sorting analysis
  • in pre-treatment of single cell suspension of dendritic cells from spleen for cell sorting with magnetic beads
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EDE98844005-OP
grade
anhydrous
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Repetitive injections of dendritic cells matured with tumor necrosis factor alpha induce antigen-specific protection of mice from autoimmunity
Menges M, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 195(1), 15-22 (2002)
The application of EDTA in drug delivery systems: doxorubicin liposomes loaded via NH4EDTA gradient
Song Y, et al.
International journal of nanomedicine, 9, 3611-3621 (2014)
Effect of the absence or presence of various protein supplements on further development of bovine oocytes during in vitro maturation
Ali A and Sirard M
Biology of Reproduction, 66(4), 901-905 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EDSPAK00104053252468704
EDSPAK0A104054839323430
M3782-1EA04061824138757
M3907-1EA04061824138788
Z683329-1EA04061833582558
Z683310-1EA04061833582541
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review