Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
Nazwa produktu
Titriplex® III roztwór, for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Quality Segment
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions, reaction type: Redox Reactions
concentration
0.01 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7.8 (20 °C in H2O)
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Complexometric reactions, reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Complexometric reactions |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| product line Titrisol® | product line Titripur® | product line Titrisol® | product line Titripur® |
| pH 7.8 (20 °C in H2O) | pH 7.5 (20 °C in H2O) | pH 7.4-7.6 (20 °C in H2O) | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® III roztwór
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1084460001 | 04022536104768 |