Merck
1.60319
Titriplex® III roztwór
0.01 M (0.01 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Analityczny roztwór Titriplex
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titriplex® III roztwór, 0.01 M (0.01 N), Titripur®
product line
Titripur®
Quality Segment
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
concentration
0.01 M (0.01 N)
technique(s)
titration: suitable
storage temp.
15-25°C
Application
  • Wykorzystanie Titriplex III do prób krzyżowych w pilnych transfuzjach krwi i u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi: Wykazuje zastosowanie Titriplex III w krytycznych warunkach opieki zdrowotnej, w szczególności w zapewnieniu zgodności transfuzji krwi, kluczowej dla procedur medycznych w nagłych wypadkach (Fischer & Busch, 1960).
  • Kliniczne zastosowanie soli sodowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego (Titriplex III) jako antykoagulantu: Podkreśla rolę Titriplex III w zwiększaniu bezpieczeństwa i skuteczności praktyk klinicznych poprzez zapobieganie krzepnięciu krwi podczas badań medycznych i zabiegów (Dettori, 1958).
  • Oznaczanie wapnia we krwi za pomocą Titriplex III i tabletek buforujących ze wskaźnikiem: Badanie to pokazuje przydatność Titriplex III w analizie biochemicznej, w szczególności do precyzyjnego pomiaru poziomu wapnia we krwi, co jest niezbędnym procesem w różnych działaniach diagnostycznych (Steber, 1956).
Features and Benefits
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.00995 - 0.01005 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.00003 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zinc) by means of volumetric standard Zinc (article number 1.02409), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titriplex® III roztwór
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c