Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
Quality Level
form
solid
potency
3587 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
mp
240-245 °C (decomposes)
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 1,0 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Complexometric reactions | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| bulk density 450 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| potency 3587 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2