Merck
E4378
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥97.0%
Synonim(y):
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Wybierz wielkość
10 G
507,00 zł
25 G
912,00 zł
100 G
2520,00 zł
250 G
5500,00 zł
500 G
9800,00 zł
1 KG
14 210,00 zł
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
507,00 zł
25 G
912,00 zł
100 G
2520,00 zł
250 G
5500,00 zł
500 G
9800,00 zł
1 KG
14 210,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
Beilstein:
1717370
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: chelator
strata
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used as a component of:
  • ice-cold cardioplegia solution for transverse aortic constriction in rats
  • ice-cold lysis buffer for protein extraction and whole extract cells
  • buffer A, B and, C for the extraction of mitochondria from HEK293F cells
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Działania biochem./fizjol.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Właściwości fizyczne
solubility in water increases with pH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
David R Whitfield et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(2), 141-148 (2014-06-24)
Depression is a common symptom in dementia with Lewy bodies (DLB), Parkinson disease dementia (PDD), and Alzheimer disease (AD), yet its molecular basis remains unclear and current antidepressants do not appear to be effective. Cerebral zinc has been implicated in
Anita C Bellail et al.
Nature communications, 5, 4234-4234 (2014-06-24)
Ubiquitination governs oscillation of cyclin-dependent kinase (CDK) activity through a periodic degradation of cyclins for orderly cell cycle progression; however, the mechanism that maintains the constant CDK protein levels throughout the cell cycle remains unclear. Here we show that CDK6
Jennifer R Brum et al.
Science (New York, N.Y.), 348(6237), 1261498-1261498 (2015-05-23)
Viruses influence ecosystems by modulating microbial population size, diversity, metabolic outputs, and gene flow. Here, we use quantitative double-stranded DNA (dsDNA) viral-fraction metagenomes (viromes) and whole viral community morphological data sets from 43 Tara Oceans expedition samples to assess viral
Olof Idevall-Hagren et al.
The EMBO journal, 34(17), 2291-2305 (2015-07-24)
The extended synaptotagmins (E-Syts) are ER proteins that act as Ca(2+)-regulated tethers between the ER and the plasma membrane (PM) and have a putative role in lipid transport between the two membranes. Ca(2+) regulation of their tethering function, as well