Przejdź do
03777
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
EGTA, Egtazic acid, Ethylene-bis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid, Glycol ether diamine tetraacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
883,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
883,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying, 110 °C
mp
241 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 263 nm in 1 M NaOH at 0.1 M
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
A chelating agent useful for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid can be used to study molecular biology, biochemicals, reagents and chelators. Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid has been used in a study that illustrated the response of the β-cyclodextrin-hemin complex in the induction of cucumber adventitious rooting through heme oxygenase-1-dependent mechanism and calcium signaling.
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid A is a chelating agent used for the determination of calcium in the presence of magnesium.
Other Notes
Buffer component in dideoxy sequencing of RNA using reverse transcriptase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E03964100-OP324626
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0% (T)
assay
≥97 .0%
assay
-
assay
≥98% dry basis (complexometric)
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
form
solid (fine)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
241 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
C.S. Hahn et al.
Methods in Enzymology, 180, 123-123 (1989)
Kennedy R Lees et al.
Stroke, 44(3), 580-584 (2013-02-09)
DP-b99, a lipophilic moderate-affinity chelator of zinc, was postulated to improve recovery after acute ischemic stroke. We evaluated the safety and therapeutic effects of DP-b99 in patients with acute hemispheric ischemic stroke. The Membrane-Activated Chelator Stroke Intervention trial was a
Walter Marcotti et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(16), 5505-5514 (2014-04-18)
Tip links between adjacent stereocilia are believed to gate mechano-electrical transducer (MET) channels and mediate the electrical responses of sensory hair cells. We found that mouse auditory hair cells that lack tip links due to genetic mutations or exposure to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
193828-1G04061838760937
168769-25G04061837703942
820701025004022536464527
820701100004022536464534
193828-5G04061838760944
193828-25G04061837703980
168769-5G04061837703959
I2800-1L04061838137210
I2800-250ML04061838137227
03777-10G04061838627865
03777-50G04061838627872
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?