Przejdź do
1.08417
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
EDTA, kwas edetynowy, kwas diaminoetano-tetraoctowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.24
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-449-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.013 hPa ( 20 °C)
product line
Titripur®
assay
≥99.4-100.6% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>200 °C
potency
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
transition temp
flash point >400 °C (DIN 51758)
solubility
0.5 g/L
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Fe: ≤10 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): 99,4 - 100,6 %
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Wygląd: Biały do prawie białego, drobnokrystaliczny do krystalicznego proszek.
w amoniaku składniki nierozpuszczalne: ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 10 ppm
Ca (wapń): ≤ 10 ppm
Fe (żelazo): ≤ 10 ppm
Mg (magnez): ≤ 5 ppm
Kwas nitrylotrioctowy: ≤ 0.1 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 0,2 %
ACS i Reag. Ph Eur są zgodne
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.08452EDSED
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
potency
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
autoignition temp.
>200 °C
autoignition temp.
>200 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.