Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3980,00 zł | |
| 750 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 32 020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3980,00 zł
biological source
synthetic
Quality Level
agency
non-compendial
form
solid
packaging
pkg of Pkg of 100g (1083180100)
Pkg of 750g (1083180750)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder | form powder |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| agency non-compendial | agency (Not traceable to any primary pharmacopeia standard) | agency - | agency - |
| Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 217-220 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.) | mp 217-220 °C (dec.) (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..