Przejdź do
02712
Cystamine dihydrochloride
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
EC Number:
200-260-7
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
concentration
≥98 % (w/w) (T)
impurities
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC), ≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan, ≤5000 ppm tert-butyl methyl ether, ≤5000 ppm ethanol
mp
215-225 °C (dec.), 217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
suitability
corresponds for H-NMR
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamine dihydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)