Przejdź do
30050
Cystamine dihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-260-7
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
powder
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
functional group
amine, disulfide
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Application
Cystamine dihydrochloride was used:
  • as sulfhydryl modifying reagent[1]
  • in synthesis of monoclonal anti-prostate-specific membrane antigen antibody and A9 RNA aptamers-conjugated popcorn shape gold nanoparticles[2]
  • as internal standard in determination of total homocysteine[3]
  • in modification of gold nanorod surface by amine groups[4]
Other Notes
Sulfhydryl modifying reagent[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C121509C8707PHR9270
assay
≥98.0% (AT)
assay
96%
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to light yellow
solubility
-
mp
217-220 °C (dec.) (lit.), ~220 °C (dec.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamine dihydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)