Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
Informacje o tej pozycji
492,00 zł
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
calcium, magnesium
Quality Level
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method titrimetric | detection method titrimetric | detection method titrimetric | detection method titrimetric |
| specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium | specific analyte(s) calcium, magnesium |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
General description
- Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
- Wody z akwakultury
- Woda pitna i mineralna
- Woda w basenach kąpielowych
- Woda kotłowa
- Woda przemysłowa
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dwuwodnej soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1083120001 | 04027269074630 |