Kluczowe dokumenty
1.08039
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego pomiaru twardości całkowitej
Wybierz wielkość
300 TESTS
449,00 zł
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
300 TESTS
449,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
449,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, titrimetric, for use with MQUANT®
specyficzne anality
calcium, magnesium
Poziom jakości
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: miareczkowa z pipetą do miareczkowania MQuant®
Ten test twardości całkowitej MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu strzykawki z podziałką. Może być stosowany w:
  • Wody gruntowe, powierzchniowe i morskie
  • Wody z akwakultury
  • Woda pitna i mineralna
  • Woda w basenach kąpielowych
  • Woda z bojlera
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dwuwodnej soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(9619 III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2