302031
Trifluoroacetic acid
suitable for HPLC, ≥99.0%
Synonim(y):
TFA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
97.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
metody
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (20 °C, 10 g/L)
tw
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 260 nm Amax: 0.9
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 290 nm Amax: 0.04
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 320 nm Amax: 0.025
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Klucz InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Mobile phase component in the estimation of chlorogenic acid and rutin in Rosaceae extracts by HPLC
- Solvent to extract rabbit plasma, followed by HPLC purification of plasma protein content
- Mobile phase solvent for separation of amino acids extracted from sediments, prior to HPLC analysis
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Separation of L-Methionine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protokoły
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4