Przejdź do
1.08175
Tymoloftaleina
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Thymolphthalein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.54
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
204-729-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tymoloftaleina, indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
color
white to almost white
visual transition interval
9.0-10.5, colorless to blue
mp
253 °C
bulk density
400 kg/m3
λmax
592-596 nm (buffer pH 10.5)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(c4c(cccc4)C1=O)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elektroda oparta na MWCNT i elektropolimeryzowanej tymoloftaleinie do woltamperometrycznego oznaczania całkowitej zawartości izopropylometylofenoli w przyprawach: W tym badaniu opracowano czuły czujnik elektrochemiczny do ilościowego oznaczania tymolu i karwakrolu w przyprawach przy użyciu elektrody zmodyfikowanej wielościennymi nanorurkami węglowymi i elektropolimeryzowaną tymoloftaleiną (Chernousova et al., 2023).
  • Mechanizm wzmocnienia fluorescencji sondy opartej na tymoloftaleinie poprzez interakcję koordynacyjną z jonem cynku: W tym badaniu zbadano wzmocnienie fluorescencji sondy opartej na tymoloftaleinie poprzez koordynację z jonami cynku, podkreślając jej potencjał w zastosowaniach analitycznych (Huang et al., 2021).
  • Wizualne wykrywanie Escherichia coli wyzwalane pH w oparciu o koasocjację bacytracyny i tymoloftaleiny: W artykule przedstawiono nowatorską metodę wykrywania E. coli poprzez zmiany wizualne wywołane pH przy użyciu sondy opartej na tymoloftaleinie i bacytracynie (Lin et al., 2023).
  • Bio-Thymol zawierający nową wysokowydajną polibenzoksazynę na bazie tymoloftaleiny: Właściwości termiczne, superhydrofobowe i dielektryczne: Badanie dotyczy nowego materiału polibenzoksazynowego zawierającego tymoloftaleinę, wykazującego ulepszone właściwości termiczne, hydrofobowe i dielektryczne (Srinivasan et al., 2023).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Wygląd: Biały lub prawie biały proszek, ostatecznie lekko żółtawy.
Klarowność roztworu (1 g/l; etanol): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 10,5): 592 - 596 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; bufor pH 10,5; obliczone dla substancji bezwodnej): 800 - 900
Zakres przejścia: pH 9.0 - pH 10.5 bezbarwny - niebieski
Zakres przejścia (wg ACS): przechodzi test
Przedział przejścia (wg Reag. Ph. Eur.): przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
893601145531.07233
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
color
white to almost white
color
-
color
-
color
white to yellow-white
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
350‑450 kg/m3
mp
253 °C
mp
248-254 °C, 251-253 °C (lit.)
mp
251-253 °C (lit.)
mp
263.7 °C
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tymoloftaleina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108175002504022536101231
108175000504022536101224
108175010004022536101248