Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
343,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
composition
Dye content, 95%
clarity of soln
passes test
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
8.8-10.5, colorless to blue
mp
251-253 °C (lit.)
λmax
396 nm (2nd), 592 nm
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
InChI key
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, Dye content 95 % | description ACS reagent | description ACS reagent | description ACS reagent |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| form solid | form solid | form powder | form powder or crystals, crystalline powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Dye content, 95% | composition - | composition - | composition - |
| mp 251-253 °C (lit.) | mp 248-254 °C, 251-253 °C (lit.) | mp 221-224 °C (dec.) (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymolphthalein
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?