This product includes 4 x 250mL of Sulfuric Acid and Potassium dichromate solutions as follows:
Sulfuric Acid solution, 0.005 mol/l - 2 x 250mL (reference solution)
Potassium Dichromate solution 50 mg/L – 1 x 250mL
Potassium Dichromate solution 100 mg/L – 1 x 250mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw testowy do kalibracji absorbancji spektrofotometrów
Application
- Roztwory wzorcowe dichromianu potasu w kwasie siarkowym (0,01 N) do kalibracji absorbancji spektrofotometrów
- Stosowany do kontroli jakości i testów przydatności systemu
- Może być używany do kalibracji nowo zainstalowanego urządzenia lub po poważnej naprawie urządzenia.
Analysis Note
Absorbancja mierzona w kuwecie 10 mm w temperaturze 20 ± 1 °C względem roztworu referencyjnego kwasu siarkowego:
50 mg/l100 mg/l
235 nm 0.621 ± 0.02 1.242 ± 0.02
257 nm 0.722 ± 0.02 1.444 ± 0.02
313 nm 0.242 ± 0.02 0.484 ± 0.02
350 nm 0.536 ± 0,02 1,071 ± 0,02
Absorbancja (235 nm; 50 mg/l): 0,601 - 0,641
Absorbancja (257 nm; 50 mg/l): 0.702 - 0.742
Absorbancja (313 nm; 50 mg/l): 0.222 - 0.262
Absorbancja (350 nm; 50 mg/l): 0,516 - 0,556
Absorbancja (235 nm; 100 mg/l): 1.222 - 1.262
Absorbancja (257 nm; 100 mg/l): 1.424 - 1.464
Absorbancja (313 nm; 100 mg/l): 0,464 - 0,504
Absorbancja (350 nm; 100 mg/l): 1.051 - 1.091
50 mg/l100 mg/l
235 nm 0.621 ± 0.02 1.242 ± 0.02
257 nm 0.722 ± 0.02 1.444 ± 0.02
313 nm 0.242 ± 0.02 0.484 ± 0.02
350 nm 0.536 ± 0,02 1,071 ± 0,02
Absorbancja (235 nm; 50 mg/l): 0,601 - 0,641
Absorbancja (257 nm; 50 mg/l): 0.702 - 0.742
Absorbancja (313 nm; 50 mg/l): 0.222 - 0.262
Absorbancja (350 nm; 50 mg/l): 0,516 - 0,556
Absorbancja (235 nm; 100 mg/l): 1.222 - 1.262
Absorbancja (257 nm; 100 mg/l): 1.424 - 1.464
Absorbancja (313 nm; 100 mg/l): 0,464 - 0,504
Absorbancja (350 nm; 100 mg/l): 1.051 - 1.091
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format - | format neat |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) titration: suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1081580001 | 04022536689777 |
-
Can you please define exactly what it means by "1 Set"? Thank you!