Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
8 x 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
agency
according to Ph. Eur. (absorbance)
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Jest to roztwór dichromianu potasu w kwasie siarkowym.
- Identyfikowalność ze standardowym materiałem referencyjnym Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST)
- Zawiera certyfikat analizy (CoA)
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Packaging
Każde opakowanie zapewnia wystarczającą ilość materiału do dwóch pełnych kwalifikacji przyrządu: w tym kondycjonowania celi, korekty linii bazowej, pomiaru standardowego i weryfikacji linii bazowej.
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?