Przejdź do
1.08092
Winian trójwodny tlenku antymonu(III) potasu
EMPLURA®
Synonim(y):
Winian antymonu i potasu, Winian antymonu i potasu, Środek wymiotny na kamień nazębny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2(SbO)2C8H4O10 · 3 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.87
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
234-293-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-103.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
83 g/L
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
99.0-103.0% (iodometric)
form
solid
loss
≤ 2.7% loss on drying
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
83 g/L
density
2.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
cation traces
As: ≤0.015%, Pb: ≤0.002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Sb]21OC(C(O[Sb]3OC(C(O2)C(=O)[O-])C(=O)O3)C(=O)[O-])C(=O)O1.[K+].[K+].O.O.O
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
InChI key
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Test (jodometryczny): 99,0 - 103,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
As (arsen): ≤ 0,015 %
Pb (ołów): ≤ 0,002 %
Strata podczas suszenia: ≤ 2,7 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2447911112660063
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
solubility
83 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
99.0-103.0% (iodometric)
assay
≥99%
assay
99.0-103.0%
assay
99.0-103% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
density
2.6 g/cm3 at 20 °C
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
108092025004022536100128
108092100004022536100135