Przejdź do
1.07994
GranuCult® BAT agar
GranuCult® prime, according to IFU 12, APHA, granular, for Alicyclobacillus spp., pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar z Bacillus acidoterrestris, Agar selektywny dla Alicyclobacillus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, according to IFU 12
Form:
granular
Suitability:
Alicyclobacillus spp. (spp.)
Application(s):
food and beverages
microbiology
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
APHA, according to IFU 12
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (both UV and Sun light)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp.)
General description
GranuCult® Agar BAT wspomaga wzrost Alicyclobacillus spp. Są to tlenowe, Gram-dodatnie bakterie przetrwalnikujące, których optymalny wzrost następuje przy niskim pH i podwyższonej temperaturze. Alicyclobacillus to organizmy powodujące psucie się żywności, szczególnie wpływające na jakość soków owocowych.
Agar GranuCult® BAT zawiera glukozę jako źródło węgla i energii. Ekstrakt drożdżowy jest źródłem witamin, zwłaszcza z grupy B. Diwodorofosforan potasu działa jako system buforujący. Niskie pH i wysoka temperatura inkubacji hamują rozwój zanieczyszczającej flory. Pożywka ta zawiera wiele pierwiastków śladowych, które spełniają specyficzne wymagania Alicyclobacillus spp. Agar jest środkiem zestalającym, jednak siła żelu jest słaba ze względu na niskie pH.
Application
Agar GranuCult® BAT jest odpowiedni do oznaczania liczby, wykrywania i identyfikacji Alicyclobacillus spp. z soków owocowych, innych napojów i ich składników, próbek środowiskowych, w tym wody procesowej i innych materiałów w obszarze produkcji żywności i obchodzenia się z żywnością.
Analysis Note
Wygląd (klarowność): lekko mętny do mętnego
Wygląd (kolor): żółtawy
Wartość pH (25 °C): 3,9 - 4,1
Wzrost (Alicyclobacillus acidocaldarius DSMZ 446): +
Wzrost (Alicyclobacillus acidoterrestris DSMZ 2498): +
Wzrost (Alicyclobacillus cycloheptanicus DSMZ 4006): +
Wzrost (Alicyclobacillus hesperidium DSMZ 12766): +
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): -
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Inkubacja: A.acidocaldarius 72 godz.; 60 °C tlenowe; inne szczepy 72 godz.; 45 °C.
Odniesienie dla agaru z krwią Staph.aureus i E.coli (inkubacja: 24 godz.; 35 °C).
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.079931.038541.10747
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
microbiology
form
granular
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
form
powder
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp.)
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp)
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
suitability
Salmonella spp. (spp.)
agency
according to IFU 12
agency
according to IFU Method No. 12
agency
ISO 21872
agency
ISO 6579
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Różne rodzaje podłoży hodowlanych, które są wykorzystywane do hodowli mikroorganizmów w laboratorium w celu kontroli jakości, są klasyfikowane według kilku kryteriów, takich jak konsystencja, skład lub selektywność.
Nowe normy mikrobiologiczne dla soków owocowych koncentrują się na wykrywaniu Alicyclobacillus spp. przy użyciu bulionu BAT i agaru.
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
Zobacz wszystkie artykuły
Powiązane treści
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107994050004022536957623