Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 807,00 zł |
Informacje o tej pozycji
807,00 zł
agency
ISO 21872
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.6±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
General description
Synergistyczny efekt wysokiego stężenia tiosiarczanu, cytrynianu i silnej zasadowości hamuje wzrost Enterobacteriaceae spp. Pożywka jest wysoce selektywna, ponieważ sole żółciowe obecne w pożywce hamują wzrost Enterococci spp.
Różnicowanie uzyskuje się na podstawie fermentacji sacharozy, wskaźników pH i produkcjiH2Sz tiosiarczanu. Vibrio spp. nie wytwarzająH2S, ale w zależności od gatunku mogą fermentować sacharozę. Pepton i ekstrakt drożdżowy w podłożu umożliwiają dobry wzrost, a agar jest czynnikiem zestalającym.
Application
Analysis Note
- Odwodniona pożywka jest granulatem o zielonym kolorze.
- Przygotowana pożywka jest przezroczysta do lekko opalizującej i niebiesko-zielona.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form granular |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| agency ISO 21872 | agency ISO 6579 | agency according to ISO 21872 | agency ISO 16649 |
| suitability selective and differential for Vibrio spp. | suitability selective and differential for Salmonella Shigella | suitability Vibrio cholera, Vibrio spp. | suitability Escherichia coli |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages |
| pH 8.6±0.2 (25 °C) | pH 7.0±0.2 (25 °C) | pH - | pH 7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3