Przejdź do
1.07993
GranuCult® BAT Broth
according to IFU Method No. 12, For the enrichment of Alicyclobacillus spp.
Synonim(y):
Podłoże BAT, podłoże Alicyclobacillus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to IFU Method No. 12
Quality Level
sterility
non-sterile
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
application(s)
bioburden testing
food and beverages
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp)
General description
Bulion BAT jest odpowiedni do wzbogacania termokwasolubnych bakterii przetrwalnikujących(Alicyclobacillus spp.). Zawiera glukozę jako źródło węgla i energii. Ekstrakt drożdżowy jest źródłem witamin, zwłaszcza z grupy B. Diwodorofosforan potasu działa jako system buforujący. Niska wartość pH i wysoka temperatura inkubacji hamują rozwój flory zanieczyszczającej. Pożywka ta zawiera wiele pierwiastków śladowych, które zapewniają specyficzne wymagania dla wzrostu Alicyclobacillus spp.
Application
Bulion BAT jest stosowany do wzbogacania Alicyclobacillus spp. z soków i produktów związanych z sokami oraz ich składników, próbek środowiskowych, w tym wody procesowej, oraz innych materiałów w obszarze produkcji żywności i jej przetwarzania.
Features and Benefits
Skład tego bulionu BAT jest zgodny z rewizją metody IFU nr 12 z 2019 r. i jest mniej toksyczny ze względu na usunięcie kwasu borowego i sześciowodnego chlorku kobaltu(II)
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.079941.054431.05443
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
form
granular
form
granular
form
granular
agency
according to IFU Method No. 12
agency
according to IFU 12
agency
FDA-BAM
agency
FDA-BAM
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp)
suitability
Alicyclobacillus spp. (spp.)
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
heterotrophic bacteria
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
bioburden testing
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Nowe normy mikrobiologiczne dla soków owocowych koncentrują się na wykrywaniu Alicyclobacillus spp. przy użyciu bulionu BAT i agaru.
Powiązane treści
Alicyclobacillus are acidophilic, strictly aerobic, and spore-forming spoilage bacteria that can cause increased turbidity, color changes and unpleasant sensory properties in juices. Testing is performed according to IFU method No 12 (2019).
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107993050004061839635654