Przejdź do
1.07836
Tlenek antymonu(III)
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Trójtlenek di-antymonu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O3Sb2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.52
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-175-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38080202
Assay:
≥99.0% (bromometric)
Form:
solid
Solubility:
2.70 mg/L
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
13.3 hPa ( 660 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (bromometric)
form
solid
potency
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubility
2.70 mg/L
density
5.4 g/cm3
bulk density
800‑1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.03%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.002%, Na: ≤0.002%, Pb: ≤0.025%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (bromometryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,01 %
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,05 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsen): ≤ 0.03 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.003 %
K (Potas): ≤ 0.002 %
Na (Sód): ≤ 0.002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.025 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07835637173202649
form
solid
form
solid
form
nanopowder
form
powder
solubility
2.70 mg/L
solubility
2.70 mg/L
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (bromometric)
assay
≥99.0% (bromometric)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
impurities
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.05% Substances soluble in water
impurities
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek antymonu(III)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107836010004022536097121
107836100004022536097138