Merck
637173
Sigma-Aldrich
Antimony(III) oxide
nanopowder, <250 nm particle size (TEM), ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Diantimony trioxide
Wybierz wielkość
25 G
228,00 zł
100 G
713,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
228,00 zł
100 G
713,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38080202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
powierzchnia
15.6 m2/g , typical
wielkość cząstki
<250 nm (TEM)
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.5‑0.6 g/mL
ciąg SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Klucz InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
[Report on analysis of lung biopsy of pneumoconiosis exposed to antimony trioxide].
Xiao-ping Li et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 26(4), 237-238 (2008-08-30)
R O Jenkins et al.
Human & experimental toxicology, 17(4), 231-238 (1998-06-09)
1. The aerobic filamentous fungus S. brevicaulis IMI 17297 methylated antimony from Sb2O3 substrate, with the formation of gaseous trimethylantimony (TMA). No evidence was found for the generation of other gaseous antimony compounds by this organism. 2. Biovolatilization of inorganic
Wook Jo et al.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 63(Pt 3), 229-233 (2007-04-17)
The composition planes of the inversion boundary induced by the addition of Sb2O3 to ZnO ceramics were analyzed crystallographically by the application of electron back-scattered diffraction (EBSD) analysis and stereographic projection techniques. The inversion boundary was determined to consist of
Anal K Jha et al.
Biotechnology journal, 4(11), 1582-1585 (2009-10-22)
A low-cost green and reproducible microbe (Lactobacillus sp.)-mediated biosynthesis of Sb(2)O(3) nanoparticles is reported. The synthesis was performed at around room temperature. X-ray and transmission electron microscopy analyses were performed to ascertain the formation of Sb(2)O(3) nanoparticles. X-ray analysis indicated
W J Hall et al.
Environmental technology, 28(9), 1045-1054 (2007-10-04)
This work has investigated the effect that antimony trioxide has on the pyrolysis of styrenic polymers and the effect that different types of brominated flame retardants used in plastics have on the composition of the pyrolysis products. Brominated high impact