Merck
1.07835
Tlenek antymonu(III)
EMPLURA®
Synonim(y):
Trójtlenek di-antymonu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O3Sb2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.52
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-175-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (bromometric)
Form:
solid
Solubility:
2.70 mg/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
13.3 hPa ( 660 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (bromometric)
form
solid
potency
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤1% Matter insoluble in tartaric acid
particle size
1-3 μm (D 50)
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
solubility
2.70 mg/L
density
5.4 g/cm3
bulk density
800‑1300 kg/m3
cation traces
Al: ≤20 ppm, As: ≤500 ppm, Ca: ≤20 ppm, Cu: ≤20 ppm, Fe: ≤50 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤20 ppm, Pb: ≤500 ppm, Na: ≤50 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sb+3].[Sb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kirkwood-Buff Analysis of Binary and Ternary Systems Consisting of Alcohols (Methanol, Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol), Water, and n-Hexane to Understand the Formation of Surfactant-Free Microemulsions...: Badania te wyjaśniają interakcje molekularne w mikroemulsjach z udziałem 1-Propanolu, oferując wgląd w jego zastosowanie w tworzeniu stabilnych systemów bez środków powierzchniowo czynnych (Seo et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (bromometryczne): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie winowym: ≤ 1.0 %
Al (glin): ≤ 20 ppm
As (arsen): ≤ 500 ppm
Ca (wapń): ≤ 20 ppm
Cu (miedź): ≤ 20 ppm
Fe (żelazo): ≤ 50 ppm
K (Potas): ≤ 10 ppm
Mg (Magnez): ≤ 20 ppm
Na (Sód): ≤ 20 ppm
Pb (Ołów): ≤ 500 ppm
Wielkość cząstek (D 50): 1,0 - 3,0 µm
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek antymonu(III)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c