Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 554,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161901
554,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
300 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
- Chemia krzemionki i jej potencjalne korzyści zdrowotne..: Niniejsze opracowanie stanowi kompleksowy przegląd właściwości chemicznych krzemionki, w tym jej zastosowania jako silikonowego środka przeciwpieniącego. Artykuł zagłębia się w mechanizmy działania krzemionki w różnych procesach przemysłowych, w szczególności w ograniczaniu tworzenia się piany, która może wpływać na jakość produktu i wydajność procesu. Analiza rozciąga się na ocenę potencjalnych korzyści zdrowotnych krzemionki, ilustrując jej znaczenie zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i sektorach zdrowotnych. Ta podwójna koncentracja oferuje cenne spostrzeżenia dla chemików w środowisku akademickim badających zarówno funkcjonalne, jak i zdrowotne implikacje krzemionki (Martin KR, 2007).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Gęstość (d 20/4): 0,98 - 1,01 g/ml
Test zastosowania: zgodny
Gęstość (d 20/4): 0,98 - 1,01 g/ml
Test zastosowania: zgodny
Other Notes
Zastępuje: R06436-70; R06436-74; R06436
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| potency >5000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| bp 300 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
| vapor pressure 19 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Krzemowy środek przeciwpieniący
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1077430100 | 04022536095394 |
| 1077430500 | 04022536775463 |