Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
Application
Use at 1% in hot tap water.
E-Toxa-Clean™ Concentrate has been used to destroy all the endotoxins in the glasswares. It is also been used to destroy the contamination of low density lipoprotein (LDL)(+) and LDL(−) with lipopolysaccharide (LPS).
Biochem/physiol Actions
Alkaline detergent for pre-cleaning glassware prior to inactivation of endotoxin by steam sterilization or baking.
Legal Information
E-Toxa-Clean is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A rapid protocol for construction and production of high-capacity adenoviral vectors.
Jager L, et al.
Nature Protocols, 4(4), 547-547 (2009)
Electronegative LDL induces priming and inflammasome activation leading to IL-1 beta release in human monocytes and macrophages.
Estruch M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851(11), 1442-1449 (2015)
Lorenz Jager et al.
Nature protocols, 4(4), 547-564 (2009-04-18)
High-capacity adenoviral vectors (HC-AdVs) lacking all viral coding sequences were shown to result in long-term transgene expression and phenotypic correction in small and large animal models. It has been established that HC-AdVs show significantly reduced toxicity profiles compared with early-generation
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E9029-500G | 04061833608913 |