Merck
PHR1054
Supelco
Riboflavin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Wybierz wielkość
1 G
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
439,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
Beilstein:
97825
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
eCl@ss:
34058005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. R060000
traceable to USP 1603006
rodzina API
riboflavin
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Riboflavin may also be used as a reference standard for the determination of the analyte in cooked sausages[1] and energy drinks[2] by various chromatography techniques.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0268 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid method for determination of riboflavin in urine by high-performance liquid chromatography
Smith DM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 182(3), 285-291 (1980)
Determination of total riboflavin in cooked sausages
Valls F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 1067-1070 (1999)
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
Aranda M and Morlock G
Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 253-260 (2006)
Carol P Wilson et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(6), 1302-1308 (2013-04-24)
Intervention with riboflavin was recently shown to produce genotype-specific lowering of blood pressure (BP) in patients with premature cardiovascular disease homozygous for the 677C→T polymorphism (TT genotype) in the gene encoding the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Whether this effect is
Nacim Bouheraoua et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(11), 7601-7609 (2014-10-30)
We compared the efficacy and early morphological changes in the cornea following conventional (C-CXL), transepithelial by iontophoresis (I-CXL), and accelerated (A-CXL) collagen cross-linking in keratoconus. A total of 45 eyes of 45 patients with progressive keratoconus who underwent corneal collagen
Produkty
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of this riboflavin (PHR1054)?
    1 answer
    1. The purity of this product is reported in the lot-specific Certificate of Analysis, on an 'as is' basis. There is no minimum purity specification. However, a review of recent lots shows a typically purity of approximately 98%.