Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 625,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
Quality Level
form
solid
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form powder, solid | form - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility 1500 g/L | solubility 1500 g/L | solubility water: soluble | solubility - |
| mp 220-222 °C (decomposition) | mp 220-222 °C (decomposition) | mp - | mp 228 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >5110 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Prolina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1074340500 | 04022536090832 |
| 1074349010 | 04022536692807 |
| 1074340010 | 04022536090818 |
| 1074340100 | 04022536090825 |