Solutions of this product are stable to autoclaving. Of the twenty standard amino acids (which includes L-Proline), the only one that is not autoclavable in standard practice is L-Glutamine.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder, solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder, solid | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility 1500 g/L | solubility - |
| color white | color - | color - | color white |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 5370-100GM | 07790788051242 |
-
is it heat stable? i want to add it in PDA medium before autoclaving. so if its not heat stable, i use other methods of sterilization fot it