Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 23 120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3310,00 zł
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
solubility
1500 g/L
density
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,USP | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description for biochemistry | description - |
| application(s) parenterals | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency JP, USP, Ph. Eur. | agency traceable to Ph. Eur. P3350000, traceable to USP 1568506 | agency - | agency - |
| bulk density 500 kg/m3 | bulk density - | bulk density 500 kg/m3 | bulk density - |
| density 1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C | density - | density 1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C | density - |
| solubility 1500 g/L | solubility - | solubility 1500 g/L | solubility water: soluble |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Proline
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia