Merck
54789
Sigma-Aldrich
Propyl 4-hydroxybenzoate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Propylis parahydroxybenzoas, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
Wybierz wielkość
1 KG
860,00 zł
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KG
860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
1103245
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
95-98 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michelle P Dvores et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(17), 6978-6984 (2012-03-29)
This study presents a method for one-step formation of poly(ethylene oxide) nanofibers incorporating nanoparticles of a poorly water-soluble compound. Using the new method reported here, nanofiber-nanoparticle composites are fabricated in one step by electrospinning of an oil-in-water microemulsion, in which
Dennis G Maki et al.
Critical care medicine, 39(4), 613-620 (2011-01-05)
Catheter-related bloodstream infection is the greatest threat to the safety of patients on hemodialysis. Catheter lock solutions containing heparin have been linked to an increased risk of hemorrhage and thrombocytopenia. To ascertain the safety and efficacy for prevention of catheter-related
C L Barberis et al.
Journal of food protection, 73(8), 1493-1501 (2010-09-08)
Each year, a significant portion of the peanuts produced cannot be marketed because of fungal disease at the postharvest stage and mycotoxin contamination. Antioxidants could be used as an alternative to fungicides to control ochratoxigenic fungi in peanuts during storage.
Aeshna Amin et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 75(2), 206-212 (2010-03-09)
p-Hydroxybenzoic acid esters (parabens) are commonly used antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations. Two microorganisms, isolated from non-sterile methyl paraben (MP) and propyl paraben (PP) solutions, were found to degrade the respective parabens. Identification by 16S rRNA partial gene sequencing revealed
Miguel González-Doncel et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 360-369 (2013-10-08)
Here we proposed a battery of non-invasive biomarkers and a histological survey to examine physiological/anatomical features in embryos, eleutheroembryos (13 days post-fertilization, dpf), and larvae (28-42 dpf) of medaka to investigate the effects of embryonic exposure to propylparaben (PrP). Concentrations <1000 μg