Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
458-459 °C
solubility
486 g/L
density
4.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.02%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb]1O[N+](=O)O1.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Azotan(II) ołowiu i kompleksy heksafluorokrzemianowe z neutralną koordynacją difosfinową: W badaniu zbadano kompleksy azotanu(II) ołowiu z neutralnymi ligandami difosfinowymi, ujawniając szczegółowy wgląd w ich chemię koordynacyjną i właściwości strukturalne, które są kluczowe dla opracowania nowych materiałów o zwiększonej wydajności (Burt J, Grantham W, Levason W, et al., 2015).
- Katalitycznie aktywne zespoły koordynacyjne ołowiu(ii)-imidazoliowe o zróżnicowanej geometrii koordynacyjnej ołowiu(ii): W artykule opisano syntezę i charakterystykę zespołów koordynacyjnych ołowiu(II) i imidazolu, które wyróżniają się zróżnicowaną geometrią koordynacyjną i aktywnością katalityczną, rozszerzając użyteczność azotanu ołowiu(II) w zastosowaniach katalitycznych (Naga Babu C, Suresh P, Srinivas K, et al., 2016).
- Usuwanie toksycznego metalu ciężkiego ołowiu (II) za pomocą kompozytu chitozan oligosacharyd-graft bezwodnik maleinowy/alkohol poliwinylowy/włókno jedwabne: Badania te koncentrują się na opracowaniu materiału biokompozytowego do skutecznego usuwania ołowiu(II) ze środowiska, prezentując zastosowanie kompozytów oligosacharydu chitozanu z bezwodnikiem maleinowym/alkoholem poliwinylowym/włóknami jedwabiu w remediacji metali ciężkich (P A, K V, M S, et al., 2017).
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.005 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Na (Sód): ≤ 0,02 %
odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility 486 g/L | solubility - | solubility - | solubility 0.072 g/L |
| assay ≥99.5% (complexometric) | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (complexometric) | assay ≥99.0% (complexometric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - |
| pH 3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 3-4 (20 °C, 50 g/L) | pH 5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry) | pH 8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan(II) ołowiu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1073980100 | 04022536090368 |
| 1073981000 | 04022536090375 |