Przejdź do
1.07381
Węglan ołowiu(II)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Lead(II) carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CO3Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.21
NACRES:
NA.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-943-4
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
315 °C (decomposition)
density
6.6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cd: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.02%, N: ≤0.02%, Na: ≤0.05%, Zn: ≤0.003%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne w rozcieńczonym kwasie octowym: ≤ 0,02 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Azotyny i azotany (jako NO₃): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.02 %
Ca (wapń): ≤ 0,01 %
Cd (kadm): ≤ 0,002 %
Cu (miedź): ≤ 0,002 %
Fe (żelazo): ≤ 0.002 %
K (Potas): ≤ 0,02 %
Na (Sód): ≤ 0,05 %
Zn (Cynk): ≤ 0,003 %
odpowiada ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Węglan ołowiu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
598-63-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)