Przejdź do
1.07294
Roztwór buforowy
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate, traceable to NIST, traceable to PTB, pH 6.88 (20 °C), Certipur®
Synonim(y):
Wzorcowy roztwór kalibracyjny pH 6,88, bufor diwodorofosforanu sodu/diwodorofosforanu potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
324,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
product line
Certipur®
composition
di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate
pH
6.88 (20 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Roztwór buforowy Certipur® [bufor diwodorofosforanu sodu/diwodorofosforanu potasu; pH 6,88 (20 °C)] jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec kalibracyjny dla przyrządów pH lub elektrod pH lub jako próbka kontrolna do pomiaru wartości pH.
Gotowe do użycia roztwory buforowe Certipur® są przygotowywane grawimetrycznie w naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO/IEC 17025 z soli, kwasów i zasad o wysokiej czystości rozcieńczonych w wodzie o wysokiej czystości. Wszystkie wagi są regularnie wzorcowane przy użyciu zestawów wzorców analitycznych identyfikowalnych z podstawowymi standardowymi materiałami odniesienia NIST i PTB. Wartość pH jest mierzona z najwyższą precyzją przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej po 5-punktowej kalibracji (zgodnie z DIN 19268) względem referencyjnych roztworów buforowych (zgodnie z DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph.Eur. i USP).
Features and Benefits
  • Zgodność: Produkowane zgodnie z wytycznymi EP i USP
  • Bezpieczeństwo: Testowane w naszym akredytowanym laboratorium kalibracyjnym ISO 17025
  • Gotowość do audytów: Szczegółowy certyfikat analizy dla każdego produktu
  • Wygoda: Wystarczy otworzyć opakowanie, aby szybko i dokładnie skalibrować pH.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.016451.094361.09439
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
agency
traceable to NIST, traceable to PTB
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107294100004022536089430