Przejdź do
1.07253
Chlorek fenylohydrazyny
for analysis
Synonim(y):
Chlorowodorek fenylohydrazyny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.60
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-444-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
sulfated ash
≤0.1%
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
mp
245 °C (decomposition)
solubility
50 g/L
bulk density
330 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(N)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
InChI key
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (argentometryczne): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): pozytywny wynik testu
Rozpuszczalność w etanolu: pozytywny wynik testu
Rozpuszczalność w wodzie: pozytywny wynik testu
Siarczan (SO₄): ≤ 0.01 %
Żelazo (Fe): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 0,5 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.046161.046198.07250
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
sulfated ash
≤0.1%
sulfated ash
-
sulfated ash
-
sulfated ash
-
mp
245 °C (decomposition)
mp
154 °C
mp
154 °C
mp
19.6 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO
agency
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
59-88-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107253025004022536089027
107253010004022536089010