Przejdź do
1.04619
Chlorek hydroksyloamoniowy
for analysis (≤ 0.000001% Hg) ACS,ISO
Synonim(y):
Chlorowodorek hydroksyloaminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
53 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-798-2
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Vapor pressure:
0.054 Pa ( 50 °C)
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
154 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Łatwa synteza półprzewodnikowych nanokatalizatorów z tlenochlorku bizmutu do skutecznego usuwania niebezpiecznych zanieczyszczeń organicznych...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie chlorku hydroksyloamoniowego w syntezie nanofotokatalizatorów tlenochlorku bizmutu. Katalizatory te są wykorzystywane do degradacji niebezpiecznych związków organicznych, podkreślając znaczące zastosowanie w remediacji środowiska i chemii analitycznej (Seddigi ZS et al., 2017).
  • Derywatyzacja na kolumnie z wykorzystaniem aktywności redoks porowatej fazy stacjonarnej z węgla grafitowego: podejście do zwiększenia selektywności separacji w chromatografii cieczowej...: W artykule omówiono zastosowanie chlorku hydroksyloamoniowego w derywatyzacji na kolumnie podczas procesów chromatografii cieczowej. Koncentruje się na zwiększeniu selektywności separacji, ilustrując jej kluczową rolę w udoskonalaniu metod analitycznych dla złożonych mieszanin (Shibukawa M et al., 2003).
Analysis Note
Test (manganometryczny): ≥ 99,0 %
Klarowność roztworu w etanolu: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 2,5 - 3,5
Miareczkowalny wolny kwas: ≤ 0,25 meq/g
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Hg (rtęć): ≤ 0.000001 %
NH₄ (amon): przechodzi test
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Siarka całkowita (jako siarczan): ≤ 0,005 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS, ISO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.046168.22334255580
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99% (argentometric)
assay
98.0%
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek hydroksyloamoniowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104619025004022536053455