Przejdź do
1.04616
Chlorek hydroksyloamoniowy
GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Chlorowodorek hydroksyloaminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H3NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
33.03 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
226-798-2
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (manganometric)
Grade:
ACS reagent
Vapor pressure:
0.054 Pa ( 50 °C)
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.054 Pa ( 50 °C)
assay
≥99% (manganometric)
form
solid
dilution
(for analytical testing)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
154 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].NO.[H+]
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (manganometryczny): ≥ 99,0 %
Klarowność roztworu w etanolu: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 2,5 - 3,5
Miareczkowalny wolny kwas: ≤ 0,25 meq/g
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
NH₄ (amon): przechodzi test
Pb (ołów): ≤ 0,0005 %
Siarka całkowita (jako siarczan): ≤ 0,005 %
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.2233455460255580
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (manganometric)
assay
≥99% (argentometric)
assay
≥99.0% (RT)
assay
98.0%
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder, crystals or chunks
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.70 g/cm3 at 20.2 °C
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek hydroksyloamoniowy
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104616025004022536053363
104616100004022536053387