Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
Informacje o tej pozycji
668,00 zł
grade
certified reference material
Quality Level
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
composition
potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate
pH
7.41 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w postaci roztworu w bezpiecznej plastikowej butelce o pojemności 100 ml i wysokiej gęstości.
- Poddany szczegółowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
- Etykieta produktu zawierająca odpowiednie informacje na temat numeru zamówienia, opisu artykułu, numeru partii, daty ważności i danych dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z przewodnikiem ISO 31.
- Wraz ze szczegółowym i specyficznym dla partii certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością
- Pomiar i kwalifikacja w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalne z SRM z NIST i pierwotnymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Analysis Note
Pełne dane znajdują się w załączonym certyfikacie.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| agency complies with DIN 19266 | agency complies with DIN 19266 | agency complies with DIN 19266 | agency complies with DIN 19266 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Certyfikowany standardowy roztwór buforowy odniesienia sek.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1072050105 | 04022536750187 |