Przejdź do
1.07203
Certyfikowany standardowy roztwór buforowy odniesienia sek.
di-sodium tetraborate decahydrate, directly traceable to primary SRM from NIST/PTB pH(S) = 9.180 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
pH 9,2 Certyfikowany wtórny roztwór buforowy, roztwór buforowy dekahydratu tetraboranu dwusodowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116107
668,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
pH
9.2 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Certyfikowany roztwór buforowy wzorca wtórnego (dekahydrat tetraboranu dwusodowego) jest przygotowywany grawimetrycznie z wysokiej jakości boranu sodu w wodzie o wysokiej czystości. Jego wartość pH jest mierzona za pomocą potencjometrii różnicowej z dwiema platynowymi elektrodami wodorowymi w odniesieniu do pierwotnych certyfikowanych materiałów referencyjnych z NIST i PTB. Wartość pH jest kwalifikowana przy użyciu 5-punktowej metody kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Roztwór buforowy może być używany do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Features and Benefits
  • Dostępny w postaci roztworu w bezpiecznej plastikowej butelce o pojemności 100 ml.
  • Poddany szczegółowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
  • Odpowiednie informacje na etykiecie produktu, w tym numer zamówienia, opis artykułu, numer partii, data ważności i dane dotyczące bezpieczeństwa, zgodnie z przewodnikiem ISO 31.
  • Towarzyszący kompleksowy i specyficzny dla partii certyfikat analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością
  • Pomiar i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalne z SRM z NIST i podstawowymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Analysis Note
Wartość pH: 9,180 - 9,186
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.072021.072051.07204
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
bp
100 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1330-43-4
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)