Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
Informacje o tej pozycji
668,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
product line
Certipur®
pH
1.7 (25 °C in H2O)
density
1.003 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Features and Benefits
- Dostępny w bezpiecznej plastikowej butelce o dużej gęstości i pojemności 100 ml w formie roztworu.
- Poddany szczegółowym badaniom stabilności zgodnie z przewodnikiem ISO 35
- Etykieta produktu zawierająca odpowiednie informacje dotyczące numeru zamówienia, opisu artykułu, numeru partii, daty ważności i danych dotyczących bezpieczeństwa, zgodnie z przewodnikiem ISO 31.
- Wraz ze szczegółowym i specyficznym dla partii certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością
- Pomiar i kwalifikacja w akredytowanym laboratorium ISO/IEC 17025 i ISO 17034
- Identyfikowalne z SRM z NIST i pierwotnymi certyfikowanymi standardami referencyjnymi z PTB
Analysis Note
Pełne dane znajdują się w załączonym certyfikacie.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format - | format mixture | format mixture |
| product line Certipur® | product line - | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade - | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) environmental |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 1.7 (25 °C in H2O) | pH - | pH 7.41 (25 °C) | pH 6.86 (25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Certyfikowany standardowy roztwór buforowy odniesienia sek.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c