Przejdź do
1.07174
Paraffin
light liquid, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
180 L
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-455-8
MDL number:
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
kinematic viscosity
16 cSt(40 °C)
bp
300-450 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point >180 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Paraffin light liquid is suitable for use in pharmaceutical processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07160PHR2881M5904
Paraffin light liquid, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
SAFC
1.07174
Paraffin
Paraffin viscous Reag. Ph Eur
Supelco
1.07160
Paraffin
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
agency
BP, NF, JP, Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
traceable to USP 1443952
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
light oil
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
transition temp
flash point >180 °C
transition temp
flash point 200 °C
transition temp
-
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
275.0 °F
flash_point_c
135 °C
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107174100004022536087528
107174918004022536962726
107174902604022536087566
107174250004022536087542