Przejdź do zawartości
1.07160
Paraffin
viscous Reag. Ph Eur
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12181503
EC Index Number:
232-455-8
NACRES:
NB.51
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
dynamic viscosity
100-230 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
>22.5 cSt(40 °C)
bp
300-500 °C/1,013 hPa
transition temp
flash point 200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (Viscosity): passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Relative Density (d 20/20): 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C): 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons: passes test
Solid Paraffines: passes test
Readily carbonisable substance: passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
455.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
235 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)