Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1160,00 zł
agency
ISO 11290
Quality Level
reg. compliance
according to FDA (BAM)
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.1 (35 °C, 58.5 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
58.5 g/L
bulk density
810 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with Oxford Listeria Selective Supplement (1.07006)
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp. (spp.)
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): niebieskawo-brązowy do zielonkawo-brązowego
Wartość pH (25 °C): 6,8 - 7,2
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Inokulum na pożywce referencyjnej (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)):
Liczba kolonii (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
Liczba kolonii (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): ≥ 50
Odzysk na podłożu testowym (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): ≥ 50
Odzysk na podłożu testowym (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): ≥ 50
Wzrost Escherichia coliATCC 25922 (WDCM 00013): całkowite zahamowanie
Wzrost(Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): całkowite zahamowanie
Wzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): częściowe zahamowanie
Wzrost (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): częściowe zahamowanie
Czarna strefa (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): czarna strefa
Czarna strefa (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): czarna strefa
Czarna strefa (Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)): czarna strefa
Inkubacja: do 48 godzin w temperaturze 35 ± 1 °C, w warunkach tlenowych
Odzysk na poziomie 50 % odpowiada wartości produktywności 0.5.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form granular | form medium granules (dehydrated (DCM)) | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable |
| agency ISO 11290 | agency APHA, ISO 11290 | agency - | agency according to EP, according to ISO 10272, according to JP, according to USP |
| suitability Listeria spp. (spp.) | suitability Listeria spp. | suitability selective and differential for Listeria spp. | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename ChromoCult® | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename GranuCult® prime |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) food and beverages |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Discover the revised EN ISO 11290-1 and EN ISO 11290-2 standards and gain insights into updated detection methods for Listeria monocytogenes and Listeria spp., including enumeration in food, animal feed, and environmental samples. Explore culture media solutions.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1070040500 | 04022536086118 |