Przejdź do
1.00214
® prime Columbia Agar (baza)
according to ISO 10272, according to EP, according to USP, according to JP, suitable for microbiology
Synonim(y):
Columbia Agar (CA), Columbia Agar Base (CAB), Columbia Blood Agar (CBA)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
942,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to EP, according to ISO 10272, according to JP, according to USP
sterilization compatibility
autoclavable compatible
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep dry and tightly closed)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
General description
GranuCult® prime Columbia Agar (baza) może być stosowany z suplementami lub bez jako wysoce odżywcze podłoże ogólnego przeznaczenia. Zapewnia doskonałe właściwości wspomagające wzrost dzięki mieszance peptonów, w tym trawionej trzustkowo kazeiny, trawionego peptydowo mięsa i trawionego trzustkowo serca. Ekstrakt drożdżowy i skrobia kukurydziana są źródłem energii i witamin. Po dodaniu krwi, np. owczej, króliczej lub końskiej, mikroorganizmy rosną na tym podłożu, wykazując typowe reakcje hemolityczne. Świeża, defibrylowana krew owcza jest najbardziej odpowiednia do oznaczania różnych form hemolizy. Podgrzewany agar z krwią ("agar czekoladowy") jest niezwykle bogatym podłożem hodowlanym i może być przygotowany poprzez podgrzanie podłoża po dodaniu krwi.Podłoże agarowe Columbia może być stosowane do przygotowania agaru z mlekiem laktozowym i agaru z żółtkiem jaja kurzego [agar z żółtkiem jaja kurzego (LEY), agar Willisa i Hobbsa] do izolowania i różnicowania szczepów Clostridium spp. w zależności od ich zdolności do wytwarzania lecytynazy i/lub lipazy, w celu fermentacji węglowodanu laktozy.
Application
GranuCult® prime Columbia Agar (baza) jest odpowiedni do izolacji i hodowli drobnoustrojów z łańcucha pokarmowego, wody, farmaceutyków i innych materiałów; oraz do oznaczania reakcji hemolitycznych po dodaniu defibrylowanej krwi.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane.
  • Bezpieczne i zrównoważone dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach.
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie.
Preparation Note
  • Zgodnie z ISO 17995, samodzielnie przygotowane podłoże podstawowe (bez dodatku krwi) może być przechowywane w hermetycznych butelkach w ciemności i chronione przed parowaniem w temperaturze (5 ± 3 °C) przez okres do jednego miesiąca.
  • Zgodnie z ISO 10272-1/-2 i ISO 17995, samodzielnie przygotowane płytki z dodatkiem krwi mogą być przechowywane w ciemności i chronione przed parowaniem w temperaturze (5 ± 3 °C) przez okres do jednego miesiąca.
Other Notes
  • Nie używaj zbrylonej lub odbarwionej pożywki.
  • Przygotowana pożywka bez dodatku suplementów jest przezroczysta lub lekko opalizująca i żółtawo-brązowa.
  • Przed inokulacją należy odczekać, aż przygotowana pożywka osiągnie temperaturę pokojową, jeśli była przechowywana w niższej temperaturze.
  • Przed użyciem na płytkach nie powinna być widoczna wilgoć. Jeśli wilgoć jest obecna, płytki należy suszyć przez minimalny czas wymagany do usunięcia widocznej wilgoci, zgodnie z procedurą opisaną w normie EN ISO 11133.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.465591.038641.03853
suitability
Enterococcus spp., Pneumococcus spp., Streptococcus spp., Haemophilus spp., Staphylococcus spp.
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
selective and differential for Salmonella Shigella
form
powder
form
plate
form
powder
form
powder
agency
according to EP, according to JP, according to ISO 10272, according to USP
agency
-
agency
-
agency
ISO 6579
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
pH
7.3±0.2 (25 °C)
pH
7.3 ( in H2O)
pH
7.5±0.2 (25 °C)
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100214500004054839600517