Przejdź do
1.06727
Sześciowodny siarczan niklu(II)
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Nickel(II) sulfate hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NiO4S · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.85
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-104-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
650 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (complexometric)
form
crystals
potency
361 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
650 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.002%, Cu: ≤0.002%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mn: ≤0.002%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,005 %
Co (kobalt): ≤ 0,002 %
Cu (miedź): ≤ 0.002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,001 %
K (Potas): ≤ 0,01 %
Mg (Magnez): ≤ 0.005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0,03 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,002 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2276761.06726939331
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
solubility
650 g/L
solubility
-
solubility
650 g/L
solubility
water: soluble
assay
99.0-101.0% (complexometric)
assay
≥98%
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
≤0.002% N compounds, ≤0.005% insolubles
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
impurities
≤1000 ppm trace metals basis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny siarczan niklu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)