Merck
227676
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate hexahydrate
Nickel(II) sulfate hexahydrate
ACS reagent, ≥98%
Wybierz wielkość
100 G
186,00 zł
500 G
592,00 zł
2.5 KG
1860,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
186,00 zł
500 G
592,00 zł
2.5 KG
1860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NiSO4 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
Próba
≥98%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
zanieczyszczenia
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Nickel(II) sulfate hexahydrate is a hydrated nickel salt. It is used as a nickel precursor for the preparation of Ni-based catalysts.
Zastosowanie
Nickel(II) sulfate hexahydrate (NiSO4 6H2O) can be used as a nickel precursor for the preparation of:     
  • Palladium-nickel bimetallic nanoparticles (Pd-Ni) which are used as a catalyst in the Buchwald-Hartwig amination reaction.
  • NiFe2O4 nanoparticles (NPs) applicable for the fabrication of a glucose biosensor.
It can also be used as a recyclable catalyst in:      
  • The synthesis of α-aminophosphonates via a one-pot three-component reaction of aromatic aldehydes, primary amines, and diethylphosphite.      
  • Trifluoromethylation of arylamine in the presence of Langlois′ reagent (CF3SO2Na) as CF3 source and potassium persulfate (K2S2O8) as initiator.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kun-Hua Lu et al.
Mikrochimica acta, 186(4), 227-227 (2019-03-09)
Water-soluble nitrogen-doped carbon quantum dots (C-dots) were fabricated by microwave-induced decomposition of the precursor materials citric acid and N,N'-bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine. The C-dots were placed on portable paper strips with novel origami designs to simplified user operations. The intensity of the blue
Amperometric glucose biosensor based on NiFe2O4 nanoparticles and chitosan.
Luo L, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 145(1), 293-298 (2010)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Xiaohua Xu et al.
Particle and fibre toxicology, 9, 40-40 (2012-11-07)
It has been well recognized that toxicity of fine ambient air particulate matter (PM(2.5)) may depend on its chemical constituents, including components such as soluble metals that may theoretically exert distinctive effects. We have recently demonstrated an important effect of
Produkty
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review