Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 769,00 zł |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 24 000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
769,00 zł
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (complexometric)
form
crystals
potency
361 mg/kg LD50, oral (rat)
impurities
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
650 g/L
density
2.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Co: ≤0.05%, Fe: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.2%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
General description
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodny siarczan niklu(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10101-97-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?