Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 441,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
441,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric)
form
crystals
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
52.0-57.0% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
32.4 °C
density
1.464 g/cm3
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.002%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.0003%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0003%)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Application
- Mechanizm stabilizacji dekahydratu siarczanu sodu w nanoskali na interfejsach polielektrolitów: Omawia mechanizmy stabilizacji w nanoskali, zapewniając wgląd w zastosowania dekahydratu siarczanu sodu w procesach wspomaganych polielektrolitami, istotnych w materiałoznawstwie i inżynierii materiałowej (Akamo et al., 2024).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne, obliczone na wysuszonej substancji): 98,5 - 101,0 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,01 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,2 - 8,0
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Chlorek (Cl): ≤ 0,0003 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.0003 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Wapń): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,002 %
Mg (Magnez): ≤ 0,001 %
Strata przy suszeniu (130 °C): 52,0 - 57,0 %
odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form crystals | form crystals or granules | form crystalline, solid |
| assay ≥99.0% (alkalimetric), 98.5-101% dry basis (alkalimetric) | assay ≥99.0% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade reagent grade | grade - |
| cation traces As: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0003%), Ca: ≤0.002%, N: ≤0.0003%, K: ≤0.002% | cation traces Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.003%, heavy metals (as Pb): ≤3 ppm | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.01% Insoluble matter | impurities ≤0.01% insolubles | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekahydrat siarczanu sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1066481000 | 04022536080512 |
| 1066489025 | 04022536080536 |