Przejdź do
1.06642
Sodium sulfate decahydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, USP
Synonim(y):
Sodium sulfate decahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
3 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O4S · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.20
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JPE, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
crystalline, solid
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
32.4 °C
density
1.464 g/cm3
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Sodium sulfate decahydrate cryst. Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium sulfate decahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia